Merck
C4648
Sigma-Aldrich
コーンスティープリカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
corn
形状
suspension
テクニック
microbiological culture: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
トウモロコシ湿式製粉工業の副産物であるトウモロコシ浸漬液は、50%の水と、砂糖およびタンパク質など数種の成分で構成されています。本製品は、pH 3.7〜4.1の粘性液体である副産物です。
アプリケーション
コーンスティープリカーは、下記の用途で使用されています:
  • デンプン利用の指標として働くブロスの成分として発酵培地、低コスト培地および同時糖化並行発酵(SSCF)試験のためのLB培地の成分として
  • 最適化研究のための発酵培地の成分として
トウモロコシ浸漬液は、大腸菌における遺伝子組換えタンパク質の流加培養生産、S. cerevisiaeの高密度培養、乳酸の発酵生産などの多種多様な微生物学的生産法において、ペプトンに代わる安価な代替物質として役立ちます。
生物化学的/生理学的作用
トウモロコシ浸漬液は、生化学産業の窒素源である、酵母エキスの最良の代替品として使用することができます。本製品に含まれるビタミン、ミネラル、窒素は発酵に使用することができます。
その他情報
ビタミン, アミノ酸, ミネラルなどの成長刺激因子を豊富に含むトウモロコシ由来可溶性物質の粘稠性濃縮物です。約50%(w/w)含有しています。
ビタミン、アミノ酸、ミネラル、その他の成長促進剤を豊富に含む、トウモロコシ可溶分の粘稠な濃縮物です 約50%(w/w)の固体を含有します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4648-2.5KG:
C4648-VAR:
C4648-500G:
C4648-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyeong-U Son et al.
Experimental and therapeutic medicine, 6(4), 909-912 (2013-10-19)
The aim of this study was to investigate whether S-(-)-10,11-dihydroxyfarnesic acid methyl ester produced by cell subtype
The effect of temperature and Lactobacillus amylovorus and Lact. plantarum, applied at ensiling, on wheat silage
Weinberg ZG, et al.
Journal of Applied Microbiology, 84(3), 404-408 (1998)
Optimization of the associative growth of novel yoghurt cultures in the production of biomass, beta-galactosidase and lactic acid using response surface methodology
Tari C, et al.
International dairy journal, 19(4), 236-243 (2009)
EVAPORATION vert Uses in the Food Industry
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition), 2205-2211 (2003)
Material and Elemental Balance
Biochemical Engineering and Biotechnology, 228-251 (2007)