サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 μg | カートの在庫状況を確認する | ¥60,000 |
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥102,000 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥366,000 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Gene Information human ... CCK(885) | Gene Information human ... CCK(885) | Gene Information human ... CCK(885) | Gene Information human ... CCK(885) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
![(Tyr[SO3H]27)コレシストキニンフラグメント 26-33 アミド ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/125/021/32eb71ec-73e5-4cfc-94d0-ebcf5e784e39/640/32eb71ec-73e5-4cfc-94d0-ebcf5e784e39.png)