安全性情報
C2581
Sigma-Aldrich
抗コレシストキニン (26-33) (CCK-8) ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
CCK Antibody - Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit, Cck Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥101,000
¥35,100
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥101,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥35,100
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
competitive inhibition ELISA: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using indirect immunoperoxidase staining of human stomach
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCK(885)
詳細
コレシストキニン(CCK)は、神経ペプチドホルモンおよび神経伝達物質であり、消化管(GI)および中枢神経系(CNS)全体に広く分布しています。CCK、ビッグガストリンI、セクレチン、および血管作用性小腸ペプチド(VIP)は、ガルトリン/コレシストキニンファミリーのホルモンに属します。CCKには、生物学的活性を有するC末端ペンタペプチドがあります。CCKはより大きい前駆体ホルモンであるプレプロCCK(アミノ酸114個)として存在し、この前駆体から、C末端テトラペプチドおよび硫酸化チロシン残基を共有するより小さいフラグメントが形成されます。硫酸化CCKフラグメント26-33アミド(CCK-8)は、脳および末梢に存在する主要な最も強力なCCK型です。CCKは、大脳皮質、海馬、扁桃核、および視床下部を含む脳のいくつかの領域に広く分布しています。末梢では、CCKは主として筋層間神経節および粘膜下神経節の神経線維、ならびに消化管の内分泌細胞に局在しています。
コレシストキニン(CCK)は消化管ホルモンファミリーに属し、神経ペプチドホルモンおよび神経伝達物質であり、通常は消化管(GI)および中枢神経系(CNS)に分布しています。CCKの機能には、膵臓の酵素分泌、胆嚢収縮、および腸運動性が含まれ、またガストリン誘発性酸分泌を抑制します。 本製品は、CNSおよび消化器系の神経内分泌細胞におけるCCKの作用機序、組織の差次的発現、および細胞内および細胞下の局在化に関する研究にも有用です。抗CCK-8抗体は、硫酸化CCK-8と特異的に反応し、非硫酸化CCK-8およびビッグガストリンIとの交差反応を示します。
免疫原
KLHに結合した合成硫酸化CCK-8。
アプリケーション
抗コレシストキニン(26-33)(CCK-8)は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織化学的検査
  • 二重標識免疫蛍光染色
  • 免疫細胞化学的検査
  • ELISAイムノアッセイ
抗コレシストキニン(26-33)(CCK-8)抗体を使用して、免疫細胞化学により膵臓癌細胞のCCKペプチドを検出できます。ELISAイムノアッセイにも使用できます。
抗コレシストキニン(26-33)(CCK-8)抗体を使用して、免疫細胞染色により膵臓がん細胞のCCKペプチドを検出できます。ドットブロットイムノアッセイにも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
コレシストキニン(CCK)は、膵臓の酵素分泌、胆嚢収縮、および腸運動性を促進し、ガストリン誘発性酸分泌を抑制します。CCKは、満腹、不安、記憶プロセス、痛覚消失などのいくつかの生理的機能および行動的機能、ならびにパニック障害などの障害に関与すると考えられます。中枢神経系(CNS)においてCCKは神経伝達物質として機能し、ドーパミン、5-ヒドロキシトリプタミン(5-HT)、γ-アミノ酪酸(GABA)、興奮性アミノ酸などの他の神経伝達物質の作用を調節します。CCKの複数の生物学的作用が、2クラスの受容体、すなわち末梢/脳CCK-A受容体および脳CCK-B受容体により媒介されます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2581-25UL:
C2581-.5ML:
C2581-.2ML:
C2581-BULK:
C2581-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CCK in anxiety and cognitive processes
Dauge V and Lena I.
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 22(6), 815-825 (1998)
Christine Feinle et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 284(5), G798-G807 (2003-04-10)
The presence of nutrients in the small intestine slows gastric emptying and suppresses appetite and food intake; these effects are partly mediated by the release of gut hormones, including CCK. We investigated the hypothesis that the modulation of antropyloroduodenal motility
Effects of randomized whey-protein loads on energy intake, appetite, gastric emptying, and plasma gut-hormone concentrations in older men and women.
Caroline Giezenaar et al.
The American journal of clinical nutrition, 106(3), 865-877 (2017-07-28)
Cholecystokinin and gastrin receptors
Dufresne M, et al.
Physiological Reviews, 86(3), 805-847 (2006)
Hiroo Takahashi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(31), 8210-8227 (2016-08-05)
Neural circuits that undergo reorganization by newborn interneurons in the olfactory bulb (OB) are necessary for odor detection and discrimination, olfactory memory, and innate olfactory responses, including predator avoidance and sexual behaviors. The OB possesses many interneurons, including various types