スキップする
C2901
コレシストキニン(CCK)フラグメント 26-33アミド, 非硫酸化
≥95% (HPLC), powder
別名:
CCK-8, 非硫酸化
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C49H62N10O13S2
CAS番号:
分子量:
1063.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
¥48,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O13S2/c1-73-18-16-34(55-47(70)37(21-28-12-14-30(60)15-13-28)58-44(67)32(50)23-41(62)63)45(68)53-26-40(61)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(71)56-35(17-19-74-2)46(69)59-39(24-42(64)65)49(72)57-36(43(51)66)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52,60H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,66)(H,53,68)(H,54,61)(H,55,70)(H,56,71)(H,57,72)(H,58,67)(H,59,69)(H,62,63)(H,64,65)
InChI key
OIXQINQYMGNCII-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
Application
コレシストキニン(CCK)フラグメント26-33アミド、非硫酸化は、ガストリンおよびペプシノーゲンIに対する特異性検査に用いられています。
Biochem/physiol Actions
生理的に不活性型のCCK-8です。CCKB/ガストリンレセプタ-のアゴニストであり、CCKAレセプタ-に対する活性はありません。
コレシストキニン(CCK)は、115のアミノ酸からなるプレプロホルモンであり、神経伝達物質です。多くのアイソフォームがあります。CCK (CCK-8S)のオクタペプチドが最も豊富に存在します。CCKはヒト染色体3p22.1にマッピングされます。CCKは消化管および神経系の受容体と相互作用します。CCKの多型は、パーキンソン′病患者における幻覚症状に関与しています。カルシニューリン・nuclear factor of activated T-cells (NFAT)系の活性化において、CCKは重要な役割を果たしています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2581C2175T6515
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307, P30551, P30553
UniProt accession no.
P06307, P30553
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)