スキップする
C191
カプサゼピン
≥98% (HPLC), solid, TRPV1 antagonist
別名:
N-[2-(4-クロロフェニル)エチル]-1,3,4,5-テトラヒドロ-7,8-ジヒドロキシ-2H-2-ベンゾアゼピン-2-カルボチオアミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥61,800
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥172,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H21ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
376.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥61,800
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
カプサゼピン, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
InChI key
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
カプサゼピンは、一過性受容体電位バニロイド-1(TRPV1)アンタゴニストとして、以下の用途に使用されています:
  • カプサイシン誘導性の細胞外シグナル制御キナーゼ(ERK)リン酸化に対する作用を検討するため[1]
  • ラットにおける侵害受容に対する中枢終末におけるTRPV1の役割を検討するため
  • ウシ精子におけるTRPV1の機能的特徴付けに[2]
Biochem/physiol Actions
カプサゼピンは、カプサイシンの合成類似体であり、一過性受容体電位バニロイド-1(TRPV1)アンタゴニストです。[1]口腔扁平上皮癌、非小細胞肺癌(NSCLC)、乳癌および前立腺癌細胞株(それぞれHSC-3、H460、MDA-231およびPC-3)を含むさまざまながん種において、抗増殖作用および抗癌作用を示します。[3]カプサゼピンは、エンドトキシン血症時に障害された肺機構を回復させ、急性肺損傷(ALI)の治療標的となる可能性があります。[4]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
211280Z0127S2694
Capsazepine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C191
Capsazepine
Capsazepine A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Sigma-Aldrich
211280
Capsazepine
SB-408124 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S2694
SB-408124
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
off-white
color
off-white
color
white
color
off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カプサゼピン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C191-25MG04061833468883
C191-5MG04061835370177
質問
  1. With respect to product number catalog C191, concentrations below 10 mg/ml can be diluted with water?
    1 回答
    1. Solubility is tested up to 10mg/mL in anhydrous DMSO. Capsazepine should not be reconstituted in aqueous solutions such as water.