Merck
S2694
Sigma-Aldrich
SB-408124
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-(6,8-ジフルオロ-2-メチル-4-キノリニル)-N'-[4-(ジメチルアミノ)フェニル]尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,500
25 MG
¥90,300
¥22,500
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,500
25 MG
¥90,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18F2N4O
CAS番号:
分子量:
356.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥22,500
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc(NC(=O)Nc2cc(C)nc3c(F)cc(F)cc23)cc1
InChI
1S/C19H18F2N4O/c1-11-8-17(15-9-12(20)10-16(21)18(15)22-11)24-19(26)23-13-4-6-14(7-5-13)25(2)3/h4-10H,1-3H3,(H2,22,23,24,26)
InChI Key
JTARFZSNUAGHRB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SB-408124 was used to block orexin A-mediated cardiovascular effects in rats.[1] It was used to study block the increase of endogenous glucose production mediated by bicuculline in rats.[2]
生物化学的/生理学的作用
SB 408124はOX1オレキシンレセプターのアンタゴニストです。
SB-408124 blocks the orexin type 1 receptor that stimulates the production of stress hormone in hypothalamus. It blocks orexin A-induced increase in arterial pressure and elevation of heart rate in rats.[1] SB-408124 modulates phrenic nerve activity that is important in respiration.[3]
特徴および利点
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
法的情報
Glaxo­Smith­Klineとの合意に基づき、研究目的用として販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S2694-BULK:
S2694-5MG:
S2694-VAR:
S2694-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
SR-95531 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S106
SR-95531
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
Andrea Corcoran et al.
Advances in experimental medicine and biology, 669, 109-113 (2010-03-11)
Release of hypocretins (orexins) by neurons in the lateral hypothalamus is an important contributor to arousal state, thermoregulation, feeding behavior, and has recently been proposed to play a role in breathing and central chemosensitivity. Using the in situ arterially perfused
Willis K Samson et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 292(1), R382-R387 (2006-08-12)
Hypocretin/orexin acts pharmacologically in the hypothalamus to stimulate stress hormone secretion at least in part by an action in the hypothalamic paraventricular nucleus, where the peptide's receptors have been localized. In addition, orexin acts in the brain to increase sympathetic
Chun-Xia Yi et al.
Diabetes, 58(9), 1998-2005 (2009-07-14)
The hypothalamic neuropeptide orexin influences (feeding) behavior as well as energy metabolism. Administration of exogenous orexin-A into the brain has been shown to increase both food intake and blood glucose levels. In the present study, we investigated the role of
Kaiyu Xu et al.
Nature communications, 11(1), 3594-3594 (2020-07-19)
Circular RNAs (circRNAs) are abundant in mammalian brain and some show age-dependent expression patterns. Here, we report that circGRIA1, a conserved circRNA isoform derived from the genomic loci of α-mino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA) receptor subunit Gria1, shows an age-related and