スキップする
C100
カタラーゼ ウシ肝臓由来
aqueous suspension, 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
別名:
H2O2:H2O2オキシドレダクターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
50 mg
在庫from市川市大町368
¥22,300
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥106,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥186,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
¥22,300
在庫詳細
診断薬メーカーは別のグレードの製品を使用してください。SRE0041
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous suspension
Quality Segment
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
mol wt
tetramer ~250 kDa
isoelectric point
5.4
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... CAT(280743)
General description
研究領域:細胞シグナル伝達
ウシ肝臓由来のカタラーゼは、各々が分子量 60 kDa の、4 つの同じサブユニットで構成される四量体です。これらのサブユニットの各々が、プロトヘムIX基に結合した鉄を含んでいます。この酵素はNADPにも強く結合し、このときのNADPとヘム基の距離は13.7オングストローム以内です。
Application
カタラーゼは、遺伝子形質発現およびアポプトーシスにおける活性酸素種の役割を研究する際の、天然の抗酸化剤としての役割として機能します。また、タンパク質、脂質および核酸を酸化損傷から保護するためにも使用されています。産業的な用途として、カタラーゼは牛乳やチーズに添加された過酸化水素を除去するため、織物を漂白するため、および E. coli. の DNA 修復変異体の生存性に及ぼす陽性作用を検討するために使用されています。
ウシ肝臓由来カタラーゼは、以下のような用途に使用されることがあります:
  • グルコースバイオ燃料電池への応用に用いる H H2O2-O2 ベースのバイオカソードの調製に
  • フロリジルに固定化したカタラーゼの速度論的特性と貯蔵安定性を試験するため
  • グルタチオン媒介性スーパーオキシドの水溶液中での生成に
Biochem/physiol Actions
カタラーゼは、好気性生物のすべてに存在する抗酸化酵素で、代謝過程の副産物である過酸化水素を、より有害性の低い水と酸素に分解する反応を促進します。また、メチルペルオキシドおよびエチルペルオキシドなどの過酸化水素アルキルとも反応することができ、一方の H2O2 分子の代わりにメタノール、エタノール、プロパノール、ぎ酸、および硝酸を利用することもできます。カタラーゼ酵素は、補因子として鉄(Fe)またはマンガン(Mn)を使用し、Fe-CAT または Mn-CAT として分類されます。
Preparation Note
この製品は、40,000~60,000単位/mgタンパク質の活性を持つ0.1%(w/v)チモールを含有するカタラーゼ懸濁水溶液として提供されます。チモール保存剤を除去するために、カタラーゼ結晶を遠心分離によりペレット化し、上清を廃棄し、ペレットを水に再懸濁した後、再びペレット化します。本酵素は、1 mg/mLおよびpH 7.0で50 mMリン酸カリウム緩衝液にやや溶けやすい性質があります。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で1.0 μmolのH2O2を分解する酵素量です。A240の減少率に基づく測定によると、H2O2濃度は10.3から9.2 mMへと低下します。
Disclaimer
カタラーゼの溶液は凍結しないでください。 溶液を凍結させると活性が50~70%失われます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C3155C40C1345
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
specific activity
≥30,000 units/mg protein
specific activity
≥10,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
form
aqueous suspension
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カタラーゼ ウシ肝臓由来
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This procedure may be used for all Catalase products.
関連コンテンツ
Product Information Sheet
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C100-500MG04061832728988
C100-1G04061833453049
C100-50MG04061833454756
C100-500ML04061837679865
質問
1–7/7 質問  
  1. Hello, For how long is the bovine catalase stable in aqueous form ? and as a lyophilized powder ? Thank you
    1 回答
    1. This product is supplied in the form of aqueous suspension which is quite stable when stored refrigerated at 2 - 8 °C. Avoid freezing the solution as the thawing process will cause a decline in activity. This item is not assigned an expiration date, but is warrantied for 1 year from the date of shipment. A lyophilized Catalase product, C40, is assigned a retest date of 3 years from the date of release. See the links below for additional information.
      Product Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/338/431/c100pis.pdf
      Product Dating Information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      C40 Catalase, lyophilized powder, specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/253/868/C40-BULK__________SIGMA____.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Is Product C100, Catalase from bovine liver, sterile?
    1 回答
    1. C100 is not necessarily sterile. But it does contain a preservative (0.1% thymol), which should prevent microbial growth.
      役に立ちましたか?
  3. Is Product C100, Catalase from bovine liver, a solution or a suspension?
    1 回答
    1. Most of the protein (catalase) in Product No. C100 is a solid in suspension, with a small percentage actually in solution.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. What is the catalase concentration of Product C100, Catalase from bovine liver?
    1 回答
    1. There is no "official" specification, but the lot history shows that it has varied from 15-100 mg/mL. The concentration is provided on the certificate of analysis for each lot. Note that most of the catalase is typically a solid in suspension, with a small percentage actually in solution.
      役に立ちましたか?
  6. Can Product C100, Catalase from bovine liver, be shipped on wet ice or dry ice?
    1 回答
    1. Product No. C100 normally ships at ambient temperature. If desired, it can be shipped on wet ice upon special request. C100 cannot be shipped on dry ice. That is, the suspension can be harmed by freezing.
      役に立ちましたか?
  7. Your website shows that Product No. C100 is catalase. But I have some notes that indicate that C100 is your product number for calmidazolium chloride. Which one is right?
    1 回答
    1. C-100 was used as a product number for calmidazolium chloride until about 1999 by Research Biochemicals International (RBI), which is now part of Sigma-Aldrich. Calmidazolium chloride is currently listed under Sigma Product No. C3930. So now we use the C100 only for catalase.