スキップする
C40
カタラーゼ ウシ肝臓由来
lyophilized powder, ≥10,000 units/mg protein
別名:
H2O2:H2O2オキシドレダクターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥14,200
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥38,800
1 g
在庫from市川市大町368
¥64,700
この商品について
CAS番号:
eCl@ss:
32160410
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-577-1
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥10,000 units/mg protein
¥14,200
在庫詳細
診断薬メーカーは別のグレードの製品を使用してください。SRE0041
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
contains
≤0.2 wt. % Thymol
isoelectric point
5.4
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble 2.0 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... CAT(280743)
General description
研究領域:細胞シグナル伝達
ウシ肝臓由来のカタラーゼは、各々が分子量 60 kDa の、4 つの同じサブユニットで構成される四量体です。これらのサブユニットの各々が、プロトヘムIX基に結合した鉄を含んでいます。この酵素はNADPにも強く結合し、このときのNADPとヘム基の距離は13.7オングストローム以内です。
Application
カタラーゼは、遺伝子形質発現およびアポプトーシスにおける活性酸素種の役割を研究する際の、天然の抗酸化剤としての役割として機能します。また、タンパク質、脂質および核酸を酸化損傷から保護するためにも使用されています。産業的な用途として、カタラーゼは牛乳やチーズに添加された過酸化水素を除去するため、織物を漂白するため、および E. coli. の DNA 修復変異体の生存性に及ぼす陽性作用を検討するために使用されています。
ウシ肝臓由来カタラーゼは、以下のような用途に使用されることがあります:
  • グルコースバイオ燃料電池への応用に用いる H H2O2-O2 ベースのバイオカソードの調製に
  • フロリジルに固定化したカタラーゼの速度論的特性と貯蔵安定性を試験するため
  • グルタチオン媒介性スーパーオキシドの水溶液中での生成に
Biochem/physiol Actions
カタラーゼは、好気性生物のすべてに存在する抗酸化酵素で、代謝過程の副産物である過酸化水素を、より有害性の低い水と酸素に分解する反応を促進します。また、メチルペルオキシドおよびエチルペルオキシドなどの過酸化水素アルキルとも反応することができ、一方の H2O2 分子の代わりにメタノール、エタノール、プロパノール、ぎ酸、および硝酸を利用することもできます。カタラーゼ酵素は、補因子として鉄(Fe)またはマンガン(Mn)を使用し、Fe-CAT または Mn-CAT として分類されます。
カタラーゼ活性は、pH4.0~8.5にわたって一定です。酵素活性は、3-アミノ-1-H-1,2,4トリアゾール、シアン化物、アジ化物、ヒドロキシルアミン、臭化シアン、2-メルカプトエタノール、ジチオスレイトール、ジアニシジンおよび硝酸塩によって阻害されます。カタラーゼをアスコルビン酸またはアスコルビン酸/Cu2+とインキュベートすると、カタラーゼ分子が分解されます。
Other Notes
1単位は、pH 7.0、25°Cにおいて、毎分1.0μモルのH2O2を分解し、その間に、A240の減少率で測定したH2O2濃度が、10.3から9.2 mMに低下します。
タンパク質含有量はビウレット法により測定されます。製品仕様では、タンパク質含有量 > = 70% が保証されています。不純物の測定は実施されていません。その他の含有量に関する仕様は、チモール濃度 < = 0.2% wt のみです。
Disclaimer
カタラーゼ溶液を凍結させないでください。 溶液を凍結させると活性が50~70%失われます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9322C100C3155
specific activity
≥10,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
specific activity
≥30,000 units/mg protein
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous suspension
form
aqueous solution
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble 2.0 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カタラーゼ ウシ肝臓由来
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C40-CP: + C40-VAR: + C40-500MG: + C40-BULK: + C40PROC: + C40-1G: + C40-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Nelle specifiche leggo che il contenuto proteico di questa catalasi liofilizzata è del 70% Il restante 30% da cosa è composto ?
    1 回答
    1. The protein content is determined by the Biuret method. In the product specifications, a protein content >= 70% is guaranteed. As an example, lot number SLCL9662 reports a 90% protein content on the Certificate of Analysis (COA). The impurities are not analyzed. The only other content specification is the concentration of Thymol, <= 0.2% wt.