表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥24,200 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H11BrClNO2
CAS番号:
分子量:
316.58
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
¥24,200
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H11BrClNO2/c1-2-3-10(16)17-9-6-15-8-5-4-7(13)12(14)11(8)9/h4-6,15H,2-3H2,1H3
InChI key
UKTKOBRRRRODGL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% | assay ≥98% |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
B9151-BULK: + B9151-VAR: + B9151-100MG: + B9151-25MG: + B9151-5MG:
jan