スキップする
B4527
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-グルコピラノシド
chromogenic, ≥97%, powder
別名:
X-Glc, X-グルコシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥21,200
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥69,100
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥199,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
239-603-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1552603
¥21,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-グルコピラノシド, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
General description
β-グルコシダ-ゼの組織化学的基質。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B42521655544687
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B4527-25MG: + B4527-BULK: + B4527-5MG: + B4527-100MG: + B4527-1MG: + B4527-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)