スキップする
B112
(±)-Bay K8644
≥97.5% (HPLC), Calcium channel agonist, powder
別名:
1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-5-ニトロ-4-(2-[トリフルオロメチル]フェニル)ピリジン-3-カルボン酸メチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥75,800
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥230,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H15F3N2O4
CAS番号:
分子量:
356.30
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥75,800
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(±)-Bay K8644, calcium channel agonist
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
color
yellow to dark yellow
mp
168-170  °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C([N+]([O-])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
InChI key
ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
(±)-Bay K8644 は介在ニューロン、ヒト胚腎臓 293 細胞中 L 型カルシウムチャネル(LTCC)および viscerofugal ニューロン中の電位感受性カルシウムチャネル(VSCC)のアゴニストとして用いられています。
Biochem/physiol Actions
(±)-Bay K8644 は 1,4-ジヒドロピリジン(DHP)誘導体の一つであり L 型 Ca2+ チャネルのアゴニストです。しかし、その鏡像異性体である (-)-BAY k8644 と (+)-BAY k8644 は Ca2+ チャネルについて対立する機能性を持ち、それぞれ強力なアゴニストおよび効果の弱いアンタゴニストです。(±)-Bay K8644 は特異的に電位依存性カルシウムチャネルの Ca2+ の流入を増加させます。(±)-Bay K8644 は血管と心臓を収縮させます。
電位開口型カルシウムチャネルにおいて特異的にCa2+の流入を増量させます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B133SML1903SML1268
(±)-Bay K8644 calcium channel agonist
Sigma-Aldrich
B112
(±)-Bay K8644
IMB5046 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1903
IMB5046
BQU57 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1268
BQU57
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
rat ... Cacna1c(24239)
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble, methanol and ethanol: 63 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
B112-25MG04061832945330
B112-5MG04061833420898