スキップする
AMPD1
DNase I
Amplification Grade
別名:
DNase I, デオキシリボヌクレアーゼ I, デオキシリボヌクレアーゼI
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kit
在庫from市川市大町368
¥26,400
この商品について
EC Number:
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Concentration:
1 unit/μL
¥26,400
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
concentration
1 unit/μL
technique(s)
RT-PCR: suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
デオキシリボヌクレアーゼI(DNase I)は、ウシ膵臓から単離されたエンドヌクレアーゼであり、二本鎖および一本鎖DNAをオリゴヌクレオチドおよびモノヌクレオチドに断片化します。 増幅グレードDNase Iは、RNase活性を除去するために精製されており、RT-PCR(逆転写酵素 - ポリメラーゼ連鎖反応)などの高感度のアプリケーションの前に、RNA調製物からDNAを除去するのに適しています。
DNase Iは、二本鎖および一本鎖DNAをオリゴヌクレオチドとモノヌクレオチドに断片化します。提供された反応緩衝液を使用すれば、室温、15分間の断片化でRNA調製物からDNAが除去されます。次に、DNase Iは停止溶液と一緒に加熱することにより不活性化されます。加熱によりRNA中のヘアピンも変性するので、RNAを逆転写に直接使用できます。
現在のRNA単離方法では、DNAが100%除去されることはありません。 多くの市販のDNase I製剤は、残留RNaseで汚染されています。 このRNaseの混入により、逆転写の前に貴重なRNAサンプルが破壊または分解される可能性があります。実験室での比較によると、SigmaのAmplification Grade DNase I(増幅グレードDNase I)が、いくつかの主要な分子生物学製品サプライヤーからのものより低いRNase活性を示します。
現在のRNA単離方法では、DNAを100%除去することはできません。 多くの市販のDNase I製剤は、残留RNaseで汚染されています。 このRNaseの混入により、逆転写の前に貴重なRNAサンプルが破壊または分解される可能性があります。実験室での比較によると、SigmaのAmplification Grade DNase I(増幅グレードDNase I)が、いくつかの主要な分子生物学製品サプライヤーからのものより低いRNase活性を示します。
Application
RNA調製物からDNAを除去する用途に適しています。
増幅グレードのDNase Iは、以下の用途に使用されています:
  • RNAの単離時と精製時のDNAの断片化に精製されたRNAは、RNA逆転写酵素を用いたcDNAの合成に使用できます。[1][2][3][4]
  • 細胞外マトリックス(ECM)成分を加水分解してバイオフィルムへの光感受性物質の浸透を促進し、Candida albicans(カンジダ・アルビカンス)バイオフィルムに対する抗菌光線力学的療法(aPDT)の有効性を判定するため[5]
  • ウシ血液サンプルから抽出した全RNAから汚染DNAを除去するため
Features and Benefits
  • RNAからのDNA除去に最適
  • 最小限のRNase活性で利用可能
  • DNase Iを完全に不活性化するために最適化された10倍反応緩衝液と停止溶液
Other Notes
1単位は、37℃、10分条件下で、1 μgのプラスミドDNAをオリゴヌクレオチドに完全に断片化します。
Legal Information
本製品の購入は、研究目的のみを目的とし、サ-マルサイクラ-を使ってポリメラ-ゼ連鎖反応 (PCR) 処理を実施する場合に限ってその使用が認められます。PCRの自動化処理におけるサ-マルサイクラ-の利用は、Applied Biosystems 社への支払いまたはライセンスを受けたサ-マルサイクラ-の購入による、ロイヤルティ-の前払いによってカバ-されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1128493200110104159001D4513
DNase I Amplification Grade
Sigma-Aldrich
AMPD1
DNase I
DNase I from bovine pancreas
Roche
11284932001
DNase I
DNase I grade II, from bovine pancreas
Roche
10104159001
DNase I
technique(s)
RT-PCR: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
concentration
1 unit/μL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DNase I
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.
資料
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
関連コンテンツ
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は核酸分子増幅技術の1つであり、RT-PCR、ホットスタートPCR、エンドポイントPCRを含む多くのアプリケーションで広く使用されています。
すべての関連コンテンツを見る
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
APREST76608-100UL04061835899814
APREST76607-100UL04061835899807
SAB4501177-100UG04061835722655
HPA028080-100UL04061835658916
HPA026478-25UL04061842849024
HPA026478-100UL04061836289881
HPA028080-25UL04061841443186
AMPD1-1KT04061835377602
EMU183731-20UG04061828763740
EHU069211-50UG04061828385904
EMU183731-50UG04061828713295
EHU069211-20UG04061828609116
質問
1–5/5 質問  
  1. Buongiorno vorrei sapere il volume contenuto in una vial di DNAseI cat. AMPD1 1 kit, 1 U/microlitro)
    1 回答
    1. Each kit contains 1.0 mL of DNase I at 1 unit per microliter, totaling about 1000 units per vial. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/708/494/ampd1bul.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I convert 'units' to mass when adding DNaseI to a buffer solution?
    1 回答
    1. The AMPD1 product, DNase I component D5307, is not tested for protein content, so it is not possible to determine the activity units per mg of protein. This variability in active protein content within a preparation makes it more accurate to sell the product based on its unit activity. If the protocol specifies a certain number of milligrams of DNaseI, it is advisable to determine the specific activity of the enzyme used in the procedure. Alternatively, a titration analysis may be necessary to determine the appropriate amount to use.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. What do I do if my DNA is not completely digested after 15 minute digestion at room temperature when using Product AMPD1, DNase I?
    1 回答
    1. If further digestion is required, incubation can be performed for 30 minutes at 37°C.
      役に立ちましたか?
  5. What is the concentration of the DNAse in Product AMPD1, DNase I?
    1 回答
    1. The DNAse is provided at 1 unit/uL in 1 mL total volume.