Merck
10104159001
Roche
DNase I
grade II, from bovine pancreas
別名:
デオキシリボヌクレアーゼ, デオキシリボヌクレアーゼ5′-オリゴヌクレオチド-ヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,880
¥16,880
単価¥21,100割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,880
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
¥16,880
単価¥21,100割引20%
在庫あり詳細
由来生物
bovine pancreas
品質水準
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
Roche
テクニック
DNA extraction: suitable
最適pH
~7.0
保管温度
2-8°C
詳細
ウシ膵臓デオキシリボヌクレアーゼI(DNアーゼI)は、比較的特異性の低い、DNA小溝結合ヌクレアーゼです。このタンパク質は、それぞれが6つのβストランドからなる、2つの中央βシートで構成されています。この構造は、広範なループとαヘリックス領域で囲まれています。本酵素はエキソヌクレアーゼIIIと類似した構造を持っています。[1]DNアーゼIは、その特徴が最も理解されている哺乳類由来エンドヌクレアーゼです。活性の最大化に二価のカチオンを必要とする、二重鎖特異的なエンドヌクレアーゼです。[2]
アプリケーション
タンパク質(例えば、膜タンパク質)の分離手順。
ウシ膵臓デオキシリボヌクレアーゼI(DNase I)は以下の用途に使用されています:
  • 肺、皮膚および腫瘍サンプルからの細胞分離[3][4][5][6]
  • DNase Iに耐性を示す生細菌細胞からの細菌DNA抽出†
単位の定義
1ユニットは、アッセイ条件下で、1分間に0.001の吸光度を上昇させる酵素活性を意味します。
調製ノート
活性剤:Ca2+ (0.12 mM)とMg2+の組み合わせは活性を増強します [Laskowski (1971);Melgar and Goldthwait (1968)]。
使用濃度:1 mg/mL
溶解する際、ボルテックスを使用しないでください!
保管条件(使用液):水に再溶解した溶液は、2~8°Cで2~3日保存できます。溶解する際、ボルテックスを使用しないでください。注意:最低でも1 mg/mLで溶解してください。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Salimi et al.
Clinical and experimental dermatology, 41(5), 552-556 (2016-01-26)
Studying skin immune cells under various pathophysiological conditions is vital for understanding the nature of cutaneous inflammatory responses. Available methods of isolating cells from the skin have relatively low yield or require in vitro culture. To increase the effective isolation
Alejandro A Pezzulo et al.
Applied and environmental microbiology, 79(19), 5936-5941 (2013-07-23)
Human lungs are constantly exposed to bacteria in the environment, yet the prevailing dogma is that healthy lungs are sterile. DNA sequencing-based studies of pulmonary bacterial diversity challenge this notion. However, DNA-based microbial analysis currently fails to distinguish between DNA
Mitsuteru Natsuizaka et al.
American journal of cancer research, 4(1), 29-41 (2014-02-01)
Insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP3), a hypoxia-inducible gene, regulates a variety of cellular processes including cell proliferation, senescence, apoptosis and epithelial-mesenchymal transition (EMT). IGFBP3 has been linked to the pathogenesis of cancers. Most previous studies focus upon proapoptotic
S Cal et al.
The EMBO journal, 17(23), 7128-7138 (1998-12-08)
Bovine pancreatic deoxyribonuclease I (DNase I) is a nuclease of relatively low specificity which interacts with DNA in the minor groove. No contacts are made between the protein and the major groove of the nucleic acid. DNase I is structurally
Nishant Mehta et al.
Scientific reports, 10(1), 15171-15171 (2020-09-18)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint that maintains peripheral T cell quiescence and inhibits anti-tumor immune responses. VISTA functions by dampening the interaction between myeloid cells and T cells, orthogonal to PD-1 and