Merck
D4513
Sigma-Aldrich
デオキシリボヌクレアーゼ I ウシ膵臓由来
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
別名:
DNase I, デオキシリボ核酸 5′-オリゴヌクレオチド-ヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥22,400
¥22,400
単価¥28,000割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥22,400
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥22,400
単価¥28,000割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine pancreas
品質水準
無菌性
sterile-filtered
タイプ
Type II-S
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥2,000 units/mg protein
分子量
~31 kDa
精製方法
chromatography
組成
Protein, ≥80%
包装
vial of ≥10.0 mg protein
テクニック
DNA purification: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear(lit.)
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Chymotrypsin ≤0.01%
Protease ≤0.005%
RNase ≤0.01%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
[14C]DNA [14C]DNAを加水分解する能力について、SigmaのDNAse Iをヒト尿由来インターロイキン1阻害剤と比較しました。[1]これは、フットプリント実験に使用する酵素の安定性を調べるために、139塩基対のHind III/Nci I制限酵素断片の切断にも使用されています。DNase Iは、薬物とタンパク質のDNAへの結合を研究するためのフットプリント剤として広く使用されています。[2]
ウシ膵臓由来のデオキシリボヌクレアーゼIは、ウシ膵臓から高活性のRNase、DNase、コレステロールエステラーゼ、およびトリプシンを得るための新しいアプローチの研究に使用されています。また、ウシ膵臓由来のデオキシリボヌクレアーゼIも、コイ肝臓DNaseの単離およびさらなる特性解析の研究に使用されています。
タンパク質サンプルからDNAを除去する際に使用します。
生物化学的/生理学的作用
DNase Iは、ピリミジンに隣接したホスホジエステル結合に作用して、末端5'-ホスフェート(リン酸塩)をもつポリヌクレオチドを生成するエンドヌクレアーゼです。Mg2+の存在下で、DNAse IはDNAの各鎖を独立的に切断し、切断部位はランダムです。両方のDNA鎖は、Mn2+の存在下でほぼ同じ部位で切断されます。[3]至適pHは7~8です。Mn2+、Ca2+、Co2+、およびZn2+などの二価カチオンは、酵素の活性化因子です。[4]5 mMの濃度のCa2+は、タンパク質分解による断片化に対抗して酵素を安定化させます。ウシ膵臓由来のDNAse Iは、クロマトグラフィー的に識別可能な4つの構成要素A、B、C、およびDからなり、それらのモル比はそれぞれ4:1:1です。Dはごく微量で認められます。[5]2-メルカプトエタノール、キレート剤、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)[6]およびアクチン[7]は、酵素活性を阻害することが知られています。
単位の定義
1 Kunitz単位は、タイプIまたはIIIのDNAを基質に使用して、pH 5.0、25℃、1 mLで、1分間に、0.001のΔA260における吸光度変化を生成します。(1単位=1 Kunitz単位)
物理的形状
塩化カルシウムを含む凍結乾燥粉末
調製ノート
酵素粉末は、水またはリン酸緩衝液以外の何らかの緩衝液を用いて、pH 4.0~9.0で復元調製できます。カルシウムキレート剤の使用は避けるべきです。10 mg/mL DNAse Iの0.15 M NaCl溶液は、アリコートにして-20℃で1週間保存した場合、その活性の10%超が失われる場合があります。また、同じ溶液をアリコートにして2-8℃で保存した場合、約20%の活性が失われる可能性があります。これは、pH 5~7で60℃で5時間まで活性を維持しますが、68℃では10分未満で活性を失います。また、1 mg/mLの濃度の酢酸緩衝液(pH 5.0)および1 mg/mLのトリス緩衝液(pH 7.2)では、6%/時の速度で活性を失います。
アナリシスノート
タンパク質はビウレットにより測定します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4513PROC:
D4513-1VL:
D4513-PH:
D4513-VAR:
D4513-BULK:
D4513-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A. F.
Methods in Molecular Biology, 16 (1993)
Stability of DNase I in footprinting experiments.
B Ward et al.
Nucleic acids research, 16(17), 8724-8724 (1988-09-12)
D L Rosenstreich et al.
The Journal of experimental medicine, 168(5), 1767-1779 (1988-11-01)
We have previously reported that the urine of febrile humans contained large quantities of an inhibitor of IL-1-induced murine thymocyte proliferation that was a glycoprotein between 30 and 40 kD in size. In the present study this factor has been
Daniel Engelbertsen et al.
Scientific reports, 9(1), 10608-10608 (2019-07-25)
CD47, also known as integrin-associated protein (IAP), is a transmembrane protein with multiple biological functions including regulation of efferocytosis and leukocyte trafficking. In this study we investigated the effect of CD47-deficiency on atherosclerosis using a model of adeno-associated virus (AAV)-induced
T Liao
The Journal of biological chemistry, 250(10), 3831-3836 (1975-05-25)
In the course of experiments on the role of the COOH-terminal residues in pancreatic deoxyribonuclease, we undertook to ascertain whether the presence of sodium dodecyl sulfate would render the normally unavailable terminus susceptible to hydrolysis by carboxypeptidase A. When DNase
プロトコル
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.