The stability of this product in solution has not been determined. Various sources suggest that stock solutions may be stored in aliquots at ?20°C for 1 month and at ?80°C for 6 months. This information has not been validated.
サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥76,400 | |
| 25 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥185,000 |
この商品について
製品名
ARL 67156 三ナトリウム塩 水和物, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].CCN(CC)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)C(Br)(Br)P([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H24Br2N5O12P3.3Na.H2O/c1-3-21(4-2)12-9-13(19-6-18-12)22(7-20-9)14-11(24)10(23)8(33-14)5-32-37(30,31)34-36(28,29)15(16,17)35(25,26)27;;;;/h6-8,10-11,14,23-24H,3-5H2,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,25,26,27);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
UWMONIJVKGTUGE-OPKBHZIBSA-K
Gene Information
human ... ENTPD2(954)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble | solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL |
| color white to off-white | color white | color off-white to light tan | color - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A265-5MG:4.548174007907E12 + A265-25MG:4.548174007891E12
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| A265-25MG | 04061832945231 |
| A265-5MG | 04061833359600 |
| SAB4100313-200UL | 04061836269586 |