スキップする
A166
Sp-アデノシン3′,5′-サイクリックモノホスホロチオアート トリエチルアンモニウム塩 水和物
≥98% (HPLC), solid
別名:
Sp-cAMPS トリエチルアンモニウム塩, Sp-サイクリック 3′, 5-ヒドロゲンホスホロチオエートアデノシン 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥35,600
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥148,000
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥177,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5O5PS · C6H16N · xH2O
CAS番号:
分子量:
446.46 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥35,600
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D −25.43°, c = 0.99 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21+;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-BIQAKYJPSA-N
Biochem/physiol Actions
cAMP依存性タンパク質キナーゼIおよびIIの強力な膜透過性活性化因子。
アデノシン-3',5'-サイクリックモノホスホロチオエートのSp-ジアステレオマーは、cAMP依存性プロテインキナーゼIとIIに強力に作用する膜透過性のアクチベーターであり、多くの系でセカンドメッセンジャーとしてcAMPの作用を模倣しますが、サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼに対して安定であるとともに、フォルスコリンやジブチリル-cAMPのようなcAMPアナログに比べて高い特異性と親和性を示します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A165C240A6885
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A166-1MG: + A166-BULK: + A166-10MG: + A166-5MG: + A166-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
A166-5MG04061832895628
A166-10MG04061832895611
A166-1MG04061833342725