Merck
A2846
Sigma-Aldrich
A-134974 二塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), solid
別名:
N7-[(1′R,2′S,3′R,4′S)-2′,3′-dihydroxy-4′-aminocyclopentyl]-4-amino-5-iodopyrrolopyrimidine dihydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥54,300
¥54,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥54,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14IN5O2 · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
448.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥54,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
off-white to light tan
溶解性
H2O: soluble
オーガナイザー
Abbott
SMILES記法
O.Cl.Cl.N[C@H]1C[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cc(I)c3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H14IN5O2.2ClH.H2O/c12-4-2-17(6-1-5(13)8(18)9(6)19)11-7(4)10(14)15-3-16-11;;;/h2-3,5-6,8-9,18-19H,1,13H2,(H2,14,15,16);2*1H;1H2/t5-,6+,8+,9-;;;/m0.../s1
InChI Key
INMLNTBMPNIKQK-HWZUHWJPSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-134974 is a novel and selective adenosine kinase (AK) inhibitor with IC50 = 60 pM. Systemic A-134974 (i.p.) dose dependently reduced hyperalgesia (ED50= 1 μmol/kg) and at higher doses, reduced locomotor activity (ED50 = 16 μmol/kg). Administration of A-134974 intrathecally (i.t.) was more potent (ED50= 6 nmol) at producing antihyperalgesia than delivering the compound by intracerebralventricular (ED50 = 100 nmol, i.c.v.) or intraplantar (ED50 >300 nmol) routes. In contrast, i.c.v. administration of A-134974 was more effective in reducing locomotor activity than i.t. administration (ED50 values were 1 and >100 nmol, respectively). Increasing the pretreatment time for i.t.-delivered A-134974 caused a greater reduction in locomotor activity (ED50= 10 nmol). This was due to diffusion of A-134974 (i.t.) to supraspinal sites. These data demonstrate that the novel AK inhibitor A-134974 potently reduces thermal hyperalgesia primarily through interactions with spinal sites, whereas its ability to depress locomotor activity is predominantly mediated by supraspinal sites.
A-134974 is a novel and selective adenosine kinase inhibitor. In a rat model of neuropathic pain, intraperitoneal A-134974 reduced tactile allodynia and hyperalgesia in a dose-dependent manner (IC50 = 60 pM).
特徴および利点
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
法的情報
Sold under license from Abbott Laboratories.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2846-5MG:4548173996165
A2846-BULK:
A2846-25MG:
A2846-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.