スキップする
91C
Leukocyte Naphthol AS-D Chloroacetate (Specific Esterase) キット
別名:
レーダー色素
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥48,300
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
¥48,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Kit formulated with all liquid reagents
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
エステラ-ゼは、自然界に遍在していて、選択した基質に作用する一連の異なる酵素を含んでいます。91Cキットでは、クロロ酢酸ナフト-ル AS-Dが「特異的エステラ-ゼ」により酵素的加水分解され、フリ-のナフト-ル化合物を放出します。そして、ジアゾニウム化合物と複合体をつくり、酵素活性部位で濃い着色沈殿を形成します。通常、この酵素は顆粒球由来の細胞に特異的であると考えられます。末梢血、骨髄またはパラフィン包埋組織切片中の好中球を検出するのに使用されます。
Still not finding the right product?
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Citrate Solution, pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM 50 mL
    SDS
  • Fast Red Violet LB Base Solution 10 mL
    SDS
  • Naphthol AS-D Chloroacetate Solution 10 mL
    SDS
  • Naphthol AS-D Chloroacetate Solution 50 mL
    SDS
signalword
Danger
target_organs
Kidney, Respiratory system
supp_hazards
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ganesan Ramesh et al.
Kidney international, 65(2), 490-499 (2004-01-14)
Salicylate was recently shown to provide protection against cisplatin nephrotoxicity in rats. We have demonstrated that enhanced tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) production mediates, in part, cisplatin nephrotoxicity. The purpose of this study was to determine if the protective effects of
C Herzog et al.
Kidney international, 71(10), 1009-1018 (2007-03-23)
Meprins are zinc-dependent metalloproteinases that are highly expressed in the brush-border membranes of both the kidney and the intestines. Meprins are capable of proteolytically degrading extracellular matrix proteins, proteolytically processing bioactive proteins, and play a role in inflammatory processes. In
Paramahamsa Maturu et al.
Translational oncology, 7(4), 484-492 (2014-06-28)
The role of inflammation in cancer has been reported in various adult malignant neoplasms. By contrast, its role in pediatric tumors has not been as well studied. In this study, we have identified and characterized the infiltration of various inflammatory
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
91C-1KT04061833264607
質問
1–4/4 質問  
  1. How many slides can be stained using kits 90C2 or 91C?
    1 回答
    1. Kit 90C2 is designed for 10 uses, with each use requiring approximately 50 mL of staining reagent. This volume of solution is typically sufficient to stain from 1 to 13 or 14 slides, meaning the kit can stain a minimum of 10 slides or a maximum of 130-140 slides, with the average use falling between these two extremes. Similarly, Kit 91C is also designed for 10 uses, with each use requiring approximately 50 mL of staining reagent. This volume of solution is typically sufficient to stain from 1 to 13 or 14 slides. However, this kit is prepared with all liquid reagents. If staining is done using coverslips or placing the tissue sections on the very end of the glass slide, it might actually be possible to get 20 uses out of the kit. For reduced volume usage, simply scale the volume for each reagent by an equal amount proportional to what is used in the standard protocol.
      役に立ちましたか?
  2. Is Napthol AS-D Chloroacetate (Specific Esterase) Kit used for identifying neutrophils in Frozen Section tissue in pathology laboratories during surgeries? Also, is there a real-time protocol available for using this stain during surgeries?
    1 回答
    1. There are 2 kits for Napthol AS-D Chloroacetate kit for the detection of specific esterase. The kit is more commonly used with peripheral blood or bone marrow, but it is also possible to use the kit with either paraffin or frozen sections. Tissue will have to be selected for analysis, and frozen sections would then need to be cut. Once the frozen sections are obtained, the procedure is identical to the start procedure performed in a traditional histology laboratory. to perform the staining and have the slide ready for analysis is 30 minutes or possibly slightly longer. The staining procedure takes about 30 minutes or longer. Warmed reagents at 37°C are needed. Including a known positive control, like a paraffin section, is necessary. Deparaffinizing and staining the slide with the frozen section is good practice. A water bath speeds up the process. Using just a hot air oven may require 30 minutes or more leading to 60 minutes. This may be unacceptable for human testing.
      役に立ちましたか?
  3. Is there a kit available for staining Naphthol AS-D chloroacetate that can be completed in less than 30 minutes from start to finish?
    1 回答
    1. Comparing the 91C and 90C2 kits, the primary incubation for 91C is 15 minutes, while the 90C2 requires 30 minutes. These times do not encompass other necessary steps like prewarming. There are other quick kits available, such as Sudan Black B and Myeloperoxidase, which are used for staining neutrophils. When using the Sudan Black B or Myeloperoxidase kits, monocytes do stain but with less intensity, allowing for differentiation between the two cell types based on stain intensity. The same is true for the Naphthol AS-D chloroacetate procedure, where staining in monocytes is typically weak to absent.
      役に立ちましたか?
  4. What is the difference between 90C2-1KT and 91C-1KT?
    1 回答
    1. The 90C2 and the 91C kits produce the same staining results and can be chosen based on the customer's preference. The 90C2 kit uses capsules and a diazonium salt for staining, while the 91C kit utilizes a stable base solution and requires the use of a sodium nitrite solution. The main differences between the two kits lie in the formulation, ease of use for the customer, and the hours needed for manufacturing. There may also be some variation in the length of the kit expiration dating.