Merck
912
Sigma-Aldrich
ファストレッドバイオレットLB塩基溶液 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥20,800
¥20,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥20,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥20,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
品質水準
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
15 mg/mL
pH
<1.0
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
末梢血塗沫標本やパラフィン包埋標本中の特異的エステラ-ゼ活性試験(Procedure 91)で用いられるキット構成物です。
構成
15 mg/mLファストレッドバイオレットLB塩基の0.4 mol/L塩酸溶液(安定剤含有)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
912-3ML:
912-VAR:
912-10ML:
912-BULK:
912-10ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Doaa Ibrahim et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(6) (2019-06-20)
This study compares between different selenium forms (sodium selenite; SeS, selenomethionine; Met-Se or nano-Se) and levels on growth performance, Se retention, antioxidative potential of fresh and frozen meat, and genes related to oxidative stress in Ross broilers. Birds (n =