スキップする
87750
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン 二塩酸塩 水和物
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
別名:
TMB 二塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥12,100
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥81,700
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥277,000
この商品について
化学式:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS番号:
分子量:
313.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
¥12,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン 二塩酸塩 水和物, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
impurities
≤6% water
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
非発がん性のベンジジン代替物です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T8768861510T2885
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥98% (TLC)
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
87750-5G: + 87750-BULK: + 87750-1G: + 87750-25G: + 87750-INTR: + 87750-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
87750-25G04061833056950
87750-5G04061833054659
87750-1G04061826652022