Merck
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン 二塩酸塩 水和物
97%
別名:
TMB 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
¥10,400
単価¥13,400割引22%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
About This Item
化学式:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS番号:
分子量:
313.27 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
¥10,400
単価¥13,400割引22%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI Key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非発がん性のベンジジン代替物です。
Convenient water-soluble form of TMB for determination of peroxidase.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861510-1G:
861510-BULK:
861510-100MG:
861510-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)