サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 20 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥26,500 |
この商品について
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v)
pH
8.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
855-BULK: + 855-20ML: + 855-VAR: + 855-20ML-KC:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| SAB4503821-100UG | 04061831454475 |
| 769886-5G | 04061832921679 |
| 769886-25G | 04061832921662 |
| 125032-100G | 04061838723291 |
| 125032-5G | 04061838723307 |
| 855-20ML | 04061833024386 |
| Z565016-1EA | 04061832772172 |