サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 100 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥8,900 | |
| 500 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥25,600 | |
| 1 g | 在庫from市川市大町368 | ¥44,100 |
この商品について
¥8,900
在庫詳細
製品名
ナフトールAS-MX リン酸塩, powder, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- ヒト骨芽細胞、
- マウス胚幹細胞(mESC)、および
- 冠状断面を蛍光染色および分析するために、アルカリホスファターゼの基質として。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown) | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear to hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| N4875-100MG | 04061834116752 |
| N4875-500MG | 04061834116776 |
| N4875-1G | 04061834116769 |