スキップする
48488
Sodium (±)-homocitrate tribasic
別名:
2-Hydroxy-1,2,4-butanetricarboxylic acid trisodium salt, Trisodium homocitrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H7Na3O7
分子量:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
impurities
≤15.0% water
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c8-4(9)1-2-7(14,6(12)13)3-5(10)11;;;/h14H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
SNTBDRNHMPWDFS-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium (±)-homocitrate tribasic may be used in studies of formation and function of the iron-molybdenum cofactor (FeMo-co) which contains 7Fe, 9S, Mo, R-homocitrate. FeMo-co is essential for nitrogen fixation by nitrogenous organisms.
Biochem/physiol Actions
Component of the iron-molybdenum cofactor of nitrogenases[1] [2], essential isomerization of homocitrate via homoaconitate to homoisocitrate[3], homocitrate accumulation seems to act as a sensor of lysine-pathway distress[4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
28-242028-243025114
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
impurities
≤15.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.04% free alkali (as NaOH), ≤0.06% free acid (as C6H8O7)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
48488-VAR: + 48488-BULK: + 48488-50MG: + 48488-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)