製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
solid
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.06% free acid (as C6H8O7)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
PKIDNTKRVKSLDB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
25114-VAR:
25114-50KG:
25114-6X1KG:
25114-6X2.5KG:
25114-1KG:
25114-BULK:
25114-2.5KG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック