表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 g | カートの在庫状況を確認する | ¥28,400 |
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
¥28,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
Quality Segment
Application
Use at 1% in hot tap water.
E-Toxa-Clean™ Concentrate has been used to destroy all the endotoxins in the glasswares. It is also been used to destroy the contamination of low density lipoprotein (LDL)(+) and LDL(−) with lipopolysaccharide (LPS).
Biochem/physiol Actions
蒸気滅菌または加熱滅菌によるエンドドキシン不活性化処理前に、ガラス器具洗浄に用いるアルカリ性洗剤
Legal Information
E-Toxa-Clean is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified