スキップする
181B
酪酸α‐ナフチルエステラーゼ、リンパ球
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥50,100
この商品について
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
¥50,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
このキットは、リンパ球サブセットに含まれる非特異的エステラーゼを呈色させることによって、成熟停止を判定するために用いられます。単球の特定には、キット90A1か91Aをご使用下さい。
リンパ球の染色パタ-ンは、ある種のリンパ球増殖性疾患に伴う成熟停止の特定段階の指標となります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
91A90A1916
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500, 600
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
  • Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
  • Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
  • Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
98.1 °F
flash_point_c
36.7 °C
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)