Merck
916
Sigma-Aldrich
α-ナフチルアセタート 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116124
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
12.5 mg/mL
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI Key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
白血球の非特異的エステラ-ゼ活性を示す試薬として製品番号91Aのプロトコ-ルで用いられています。
構成
12.5 mg/mL, 安定剤含有メタノ-ル溶液
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.1 °F - closed cup
引火点(℃)
36.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
916-VAR:
916-10ML-KC:
916-3ML:4548173910048
916-10ML:4548173910031
916-BULK:
試験成績書(COA)