スキップする
S2002
アジ化ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sodium azide
別名:
アジ化水素酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫from市川市大町368
¥3,240
25 g
在庫from市川市大町368
¥3,810
100 g
在庫from市川市大町368
¥7,100
500 g
在庫from市川市大町368
¥15,700
2 kg
在庫from市川市大町368
¥49,300
この商品について
化学式:
NaN3
CAS番号:
分子量:
65.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
247-852-1
MDL number:
¥3,240
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
technique(s)
cell based assay: suitable, immunohistochemistry: suitable
color
white
mp
370-425 °C
solubility
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
suitability
suitable for chromatography, suitable for derivatization
application(s)
sample preparation
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
アジ化ナトリウム(NaN3)は強力な阻害剤であり、無臭の水溶性結晶性粉末です。その多用途性はよく知られており、分子生物学、細胞培養、および生化学にわたる研究で重要な役割を担っています。また、酸化的リン酸化を阻害する代謝阻害剤でもあります。細胞培養では、細胞株の完全性を維持します。
Application
アジ化ナトリウムは、組織サンプルを調製および保存するための病理組織学的用途に適しています。[1] [2] ホールマウント免疫標識用の染色バッファー(HEPESバッファー)の成分としても使用されます。
以下の触媒として使用:
  • 酸化的脱炭酸
  • マイケル付加反応[3]
以下の合成に用いる試薬として使用:
  • 青色蛍光共重合体
  • 金属ホスホン酸塩[4]
  • アミノ化によるアレーン
エチル 2-(アセトキシフェニルメチル)アクリレートなどの Baylis-Hillman アセテートは、水系メディウム中、アジ化ナトリウムによる求核置換反応を受け、エチル(E)-2-アジドメチル-3-フェニルプロペン酸を生成します。
Biochem/physiol Actions
アジ化ナトリウムは、赤血球の計数に用いる希釈液の保存料として臨床使用されています。[5]フローサイトメトリーなどのさまざまな科学的用途では、蛍光面結合抗体のキャッピングと内在化を防止します。
Other Notes
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
712907128971289
Sodium azide ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
S2002
Sodium azide
Sodium azide purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
71290
Sodium azide
Sodium azide BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
71289
Sodium azide
Sodium azide BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
71289
Sodium azide
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
crystals
solubility
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アジ化ナトリウム
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
毒物
pdsc
第5類:自己反応性物質 + 金属のアジ化物 + 危険等級II + 第二種自己反応性物質
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
S2002-25G:4.548173210131E12 + S2002-5G:4.548173317236E12 + S2002-100G:4.548173210124E12 + S2002-2KG:4.548173210148E12 + S2002-500G:4.548173210155E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
関連コンテンツ
A critical review of published methods for analysis of red cell antigen-antibody reactions by flow cytometry, and approaches for resolving problems with red cell agglutination
Patricia A Arndt , George Garratty
Transfusion Medicine Reviews, 24(3), 174-192 (2010)
Sodium azide, a bacteriostatic preservative contained in commercially available laboratory reagents, influences the responses of human platelets via the cGMP/PKG/VASP pathway.
Russo I, et al.
Clinical Biochemistry, 41(4), 343-349 (2008)
Nucleophilic displacement by azide and cyanide on Baylis-Hillman acetates in water.
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(16), 2761-2763 (2005)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
S2002-2KG04061836916053
S2002-25KG04061833512913
S2002-500G04061835549306
S2002-25G04061835549290
S2002-100G04061835549283
S2002-5G04061835549313
質問
1–8/8 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. what do you mean by Bioxtra and reagentplus? How much difference are there between two grades.
    1 回答
    1. Products that fall under the BioXtra portfolio undergo stringent testing protocols that may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo culture. These products include application-specific formulations such as tablets and prepared solutions.
      Products that fall under the ReagentPlus portfolio are designed for general laboratory use and have purities that are greater or equal to 95%.
      役に立ちましたか?
  4. How can I determine the concentration of sodium azide in solution?
    1 回答
    1. Sodium azide forms a 3,5-dinitrobenzoyl derivative that can be quantified by liquid chromatography.  This method is reported in the Journal of Chromatography, 5, 597 (1982).
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. How does Product S2002, Sodium azide, inhibit certain metalloenzymes?
    1 回答
    1. The mechanism of sodium azide inhibition may be due to metal ion complexation and displacement from the enzyme.
      役に立ちましたか?
  7. Are there any hazards associated with the disposal of Product S2002, Sodium azide?
    1 回答
    1. Sodium azide can form metal azides.  If you have metal pipes for your plumbing, you should not dispose of solutions down them.
      役に立ちましたか?
  8. How stable are solutions of Product S2002, Sodium azide?
    1 回答
    1. At a neutral pH sodium azide solutions are fairly stable.  Under acidic conditions it is converted to hydrazoic acid, a volatile gas.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー