Merck
71289
Sigma-Aldrich
アジ化ナトリウム
BioUltra, ≥99.5% (T)
別名:
NaN3, Natrium azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaN3
CAS番号:
分子量:
65.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
~10.0 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 276 nm in H2O at 1 M
SMILES記法
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI Key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アジ化ナトリウムは以下のアプリケーションにおける試薬として使用されてきました:
  • フローサイトメトリーバッファー
  • 合成ヒドロキシ尿素により停止した細胞のブロモデオキシウリジン(BrdU)標識
  • 虫の固定化
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71289-5G:4548173178141
71289-BULK:
71289-VAR:
71289-250G:4548173178127
71289-50G:4548173178134
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Thomasow, J. and Paschke, M.
Milchwiss., 36, 65-68 (1981)
R.D. Wells et al.
Methods in Enzymology, 65, 333-333 (1980)
Hepatic microsomal ethanol-oxidizing system. In vitro characteristics and adaptive properties in vivo.
C S Lieber et al.
The Journal of biological chemistry, 245(10), 2505-2512 (1970-05-25)
M.L. Snyder et al.
The Journal of Infectious Diseases, 67, 113-113 (1940)
Liyi Huang et al.
Lasers in surgery and medicine, 44(6), 490-499 (2012-07-05)
Antimicrobial photodynamic therapy (APDT) employs a non-toxic photosensitizer (PS) and visible light, which in the presence of oxygen produce reactive oxygen species (ROS), such as singlet oxygen ((1) O(2), produced via Type II mechanism) and hydroxyl radical (HO(.), produced via
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.