スキップする
S2000
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
viscosity 4599 mPa.s (25 °C)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
カートの在庫状況を確認する
¥25,400
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥25,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
4599 mPa.s(25 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N350N100N2
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
4599 mPa.s(25 °C)
viscosity
717.4 mPa.s(25 °C)
viscosity
202.6 mPa.s(25 °C)
viscosity
2.144 mPa.s(25 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
S2000-500ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)