安全性情報
N100
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
viscosity 202.6 mPa.s (25 °C)
別名:
UKAS ISO/IEC17025 Certified Viscosity Std.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥23,700
¥23,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥23,700
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥23,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
202.6 mPa.s(25 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N100-500ML:4548173350493
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)