サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 500 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥32,800 |
この商品について
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
203.1 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| viscosity 203.1 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 6055 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 5738 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 29.04 mPa.s(25.00 °C) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
RTM16-500ML:
jan
試験成績書(COA)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| RTM16-500ML | 04061837681356 |