Merck
ホーム製品医薬品・バイオ医薬品製造バイオプロセス細胞培養バイオプロセシングMobius® シングルユースバイオリアクター
バイオプロセシングMobius® ;シングルユースバイオリアクター
3種類のバイオプロセシングMobius<sup>®</sup>シングルユースバイオリアクター左がMobius<sup>®</sup>Breezマイクロバイオリアクター、中央がMobius<sup>®</sup>3 Lシングルユースバイオリアクター、右がMobius<sup>®</sup> iFlexバイオリアクター。
モジュール式シングルユースバイオリアクターの現行プロセスへの導入を検討している場合でも、あらゆる種類のアップストリーム工程(バッチプロセス、フェドバッチプロセス、パーフュージョンプロセス)に対応するための製造柔軟性を高める方法を調べている場合でも、Mobius®製品とソリューションはお客様の進化し続ける細胞培養ニーズを満たす役に立ちます。
Mobius® バイオリアクターシリーズには、ベンチスケール(2 mL、3 L)、パイロット製造、臨床製造、商用製造(50 ~ 2,000 L)用のバイオリアクターがあり、プロセス開発初期から商用バッチ製造までの細胞培養が可能になります。
Mobius® シングルユースバイオリアクターには、業務を加速し、コスト効率を高める役に立つ製品が含まれています。メルクのエキスパートが、プロセスを通してお客様と連携してお客様の目標を達成するお手伝いをします。 
内容は以下のとおりです。
ベンチトップシングルユースバイオリアクター
Mobius<sup>®</sup> Breezマイクロバイオリアクター。デバイス、モニターおよび付属品が示されています。
Mobius® Breezマイクロバイオリアクター
穏やかで調節可能かつ再現性のある細胞プロセスをサポートするように設計された2 mLの自動シングルユースパーフュージョン細胞培養プラットフォームこのシステムでは、細胞株開発、培地スクリーニング、最適化などの幅広いアプリケーションと初期のプロセス開発を加速することができます。Mobius® Breezマイクロバイオリアクターにより、より多くの材料消費が必要な従来の技術と比べて効率を高め、開発スケジュールを短縮し、コストを削減することができます。
利点
  • 2 mLで高い細胞密度を達成できるパーフュージョンプロセスが可能
  • 自動制御・監視で人手が必要な作業から解放
  • 柔軟な操作性により開発時間とコストを削減可能
パーフュージョンモードのMobius<sup>®</sup> iFlexバイオリアクター200 L底部と上部が黄色の透明なシリンダーで、周囲から透明なチューブが出ています。
Mobius® 3 Lシングルユースバイオリアクター
フェドバッチまたはパーフュージョンモードのベンチスケール細胞培養用シングルユース撹拌槽型バイオリアクター撹拌槽デザインの予測可能性とシングルユースの柔軟性が組み合わさることで、ベンチスケールの細胞培養プロセス開発に最適なソリューションとなっています。
利点
  • 培養と培養の間のダウンタイムを短縮することでラボリソースを最大限に活用
  • さまざまなコントローラーに対応しているため、シングルユースソリューションへの切り替えのために追加機器の購入が不要
  • 従来のガラス製バイオリアクターと同等な機能
パイロット製造、臨床製造、商業製造用のシングルユースバイオリアクター
パーフュージョンモードのMobius<sup>®</sup> iFlexバイオリアクター200 L4台の機械がすべて一列に並び、チューブとワイヤーで接続されています。
Mobius® iFlexバイオリアクター
モジュール式の柔軟性で現行プロセスの将来を保証
超高細胞密度に対応できる比類のないデザインを持つモジュール式次世代高性能パーフュージョン対応バイオリアクターMobius® iFlexバイオリアクターで、未来のバイオ製造施設への移行を開始。
新しいMobius® iFlexバイオリアクターは、革新的Ultimus® フィルムでできた高強度シングルユースバッグを使用する撹拌槽型バイオリアクターのスケーラブルなポートフォリオです。パーフュージョンアプリケーションには、使用済み培地を除去しながらバイオリアクター容器に細胞を保持するためにCellicon® フィルターアセンブリが使用されているパーフュージョンタワーを導入することで、簡単に対応することができます。
利点
  • 攪拌素供給の強化による高い性能
  • バッチプロセス、フェドバッチプロセス、パーフュージョンプロセスを実現できる柔軟性
  • 50 L から 2000 Lまでのスケーラビリティ
関連製品資料
  • Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
    The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
  • Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
    The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
  • Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
    Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
  • Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
    The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
  • Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
    We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
資料請求
*システムサービスリライアンスプランMobius® 3 Lバイオリアクターは対象外です