サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 96 tests | カートの在庫状況を確認する | ¥50,200 |
この商品について
製品名
HybriScan™D、酵母用, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
molds, yeasts
General description
Features and Benefits
- Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
- Sensitivity (cfu/assay): 500
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) |
| suitability molds, yeasts | suitability Lactobacillus spp. | suitability Salmonella spp. | suitability Cronobacter spp. |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HybriScan™D、酵母用
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
資料
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
関連コンテンツ
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 61397-96TESTS | 04061835497232 |