Merck
55662
Millipore
Hybriscan D kit
Salmonella, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
FastScan Salmonella, サルモネラ属用HybriScanD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 TESTS
¥48,300
¥48,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
96 TESTS
¥48,300
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
¥48,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
製品名
HybriScanD、サルモネラ属用, suitable for microbiology
メーカー/製品名
(HybriScan)
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
関連するカテゴリー
詳細
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
特徴および利点
Sensitivity (after pre enrichment): 1 cfu/25g
法的情報
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
プロトコル
Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
関連コンテンツ
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
飲料、水、廃水、食品に含まれる微生物の迅速な分子スクリーニング法