スキップする
09986
コロジオン 溶液
4-8% in ethanol/diethyl ether
別名:
硝酸セルロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
カートの在庫状況を確認する
¥5,000
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
¥5,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
concentration
4-8% in ethanol/diethyl ether
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Application
コロジオン溶液は以下に使用されています:
  • 組織移植生物学的酸素センサーにおける、電極の毒性を防ぐための使用電解質のニトロセルロース処理。
  • 銀ベースの導電性プリンターインクの作成のための、銀ナノ粒子(AgNP)の合成における安定化剤。
  • 金属熱還元法によるチタン粉末の調製における結合剤。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
098171.02753380040
concentration
4-8% in ethanol/diethyl ether
concentration
2% in amyl acetate
concentration
-
concentration
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under コロジオン 溶液
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-61.6 °F - closed cup
flash_point_c
-52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
第4類:引火性液体 + 特殊引火物 + 危険等級I
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
09986-2.5L:4.548173290089E12 + 09986-500ML:4.548173290096E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)