Merck
1.02753
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS番号:
分子量:
241.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
221-838-5
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (iodometric)
形状
solid
有効性
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
溶解性
2670 g/L
密度
2.05 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1050 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI Key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体