スキップする
03440
N-エチルジイソプロピルアミン
≥98.0%, liquid
別名:
N,N-ジイソプロピルエチルアミン, Hünigs 塩基
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
CH3CH2N[CH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
129.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-392-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605301
Assay:
≥98.0%
Form:
liquid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
N-エチルジイソプロピルアミン, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.414
bp
126-128 °C (lit.)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
Hünig塩基としても知られているN,N-ジイソプロピルエチルアミン(DIPEA)は、立体障害型アミンです。′これは、置換反応、アルキル化、およびアミドカップリングなどにおいて高い頻度で使用される非求核性塩基です。DIPEAは、Heckカップリング反応やSonagashiraカップリング反応など、Pd触媒によるクロスカップリング反応における塩基としても使用されます。
Application
  • 二酸素還元における触媒活性:二酸素還元中の生成物の選択性を制御するために、ペンダントプロトン供与体リレーと塩基(N-エチルジイソプロピルアミンなど)を付加した Mn 複合体を利用した研究により、触媒作用のメカニズムと潜在的な産業応用に関する洞察が得られました(Cook et al., 2024)。
  • 医療分野における 3D イメージング:再建手術における術前の穿通枝選択に不可欠な、コンピューター断層血管造影(CTA)に基づく 3D 画像処理技術の解像度向上についての文脈で、N-エチルジイソプロピルアミンが言及されました(Su et al., 2024)。
  • スピロシクロプロパン含有化合物の合成:アルキル脱芳香族化と分子内 N-イミネーションによるスピロシクロプロパン含有 4H-ピラゾロ[1,5-a]インドールの合成における N-エチルジイソプロピルアミンの応用が研究により実証され、複雑な有機合成におけるその有用性が強調されました(Huang et al., 2023)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.0089490069003439
assay
≥98.0%
assay
≥98% (GC)
assay
99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.2% water (KFT)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)