サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥10,200 |
この商品について
製品名
N-エチルジイソプロピルアミン 溶液, suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
form
liquid
Quality Segment
concentration
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
impurities
≤0.2% water (KFT)
refractive index
n20/D 1.454
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 | refractive index n20/D 1.414 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.2% water (KFT) | impurities <0.050% water | impurities ≤0.5% water | impurities - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
03439-250ML:4.548173992488E12
jan