スキップする
28-2987
水酸化ナトリウム 溶液
7 M
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
500 mL
在庫from三田市テクノパーク16-4
¥4,710
この商品について
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
7 M, 7 N
Form:
liquid
¥4,710
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
7 M, 7 N
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
28-298828-298028-3000
concentration
7 M, 7 N
concentration
6 M, 6 N
concentration
4 M, 4 N
concentration
2 M, 2 N
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 水酸化ナトリウム 溶液
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
28-2987-5-500ML-J:4.548173016757E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Konstantinos A Polyzos et al.
Cardiovascular research, 106(2), 295-302 (2015-03-10)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is initiated by the retention and accumulation of low-density lipoprotein in the artery, leading to maladaptive response of cells from the immune system and vessel wall. Strong evidence implicates indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), the
Virginie Mariot et al.
Annals of neurology, 78(3), 387-400 (2015-05-29)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is linked to either contraction of D4Z4 repeats on chromosome 4 or to mutations in the SMCHD1 gene, both of which result in the aberrant expression of the transcription factor DUX4. However, it is still difficult
C Berger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(4), 800-811 (2015-03-06)
Does ulipristal acetate (UPA) used for emergency contraception (EC) interfere with the human embryo implantation process? UPA, at the dosage used for EC, does not affect human embryo implantation process, in vitro. A single pre-ovulatory dose of UPA (30 mg)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
28-2987-5-500ML-J04061838097156