スキップする
28-2980
水酸化ナトリウム 溶液
4 M
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
在庫あり出荷可能from三田市テクノパーク16-4
¥2,500
この商品について
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
4 M, 4 N
Form:
liquid
¥2,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
4 M, 4 N
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
28-300028-298828-2987
concentration
4 M, 4 N
concentration
2 M, 2 N
concentration
6 M, 6 N
concentration
7 M, 7 N
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 水酸化ナトリウム 溶液
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
28-2980-5-500ML-J:4.54817301674E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)