サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 25 g | 在庫from三田市テクノパーク16-4 | ¥1,500 | |
| 500 g | 在庫from三田市テクノパーク16-4 | ¥2,300 |
この商品について
grade
JIS special grade
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
assay
≥96.0%
form
pellets
availability
available only in Japan
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: ~1260 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- アミドブラック 10b を用いたカーボン・ドットの簡便な合成による実試料のセンシング:この研究では、センシングへの応用を目的とした、アミドブラック 10b を用いたカーボン・ドットの簡便な合成方法が提示されています。これらのカーボン・ドットの実試料分析における有用性が実証され、環境モニタリングや生物医学的応用におけるその潜在性が強調されています。(Li et al., 2022)。
- スラッジベースの活性炭の化学修飾と Cd(2+)の吸着特性:この研究では、スラッジベースの活性炭のさまざまな化学修飾と、カドミウムイオン(Cd[2+])の吸着効果について調査しています。修飾プロセスでは水酸化ナトリウムが使用され、材料′の吸着能力が向上しました。この研究は、環境浄化と水処理の用途に関連しています。(Chen et al., 2022)。
- Atriplex halimus L. 植物から抽出されたリグノセルロース繊維の特性評価:この研究では、水酸化ナトリウムを使用して Atriplex halimus から抽出されたリグノセルロース繊維の特性を評価しています。その結果、これらの繊維がバイオ複合材料としての可能性を示し、持続可能な材料開発に貢献することが示されました。(Belouadah et al., 2021)。
- アルミニウム電極を指標として用いた鶏糞浸出液からの銅の抽出のモニタリング:この研究では、アルミニウム電極をモニタリングに用いて、鶏糞浸出液からの銅抽出に焦点を当てています。浸出液処理プロセスでは水酸化ナトリウムが使用されており、農業廃棄物からの資源回収におけるその役割が示されています。(Kugeria et al., 2019)。
- ココナッツコイヤーピットリグニン:物理化学的および熱的特性評価:この論文では、抽出プロセスに水酸化ナトリウムを使用して、ココナッツコイヤーピットのリグニンの特性評価について考察しています。この知見は、バイオベース材料の開発と農業残渣の利用にとって重要です。(Panamgama et al., 2018)。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| grade JIS special grade | grade SAJ first grade | grade - | grade reagent grade |
| assay ≥96.0% | assay ≥95.0% | assay ≥96.0% | assay 97% |
| form pellets | form solid | form solid | form flakes |
| solubility water: ~1260 g/L at 20 °C | solubility water: ~1260 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 1260 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 1260 g/L at 20 °C |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) |
| density 2.13 g/cm3 | density 2.13 g/cm3 | density 2.13 g/cm3 | density 2.13 g/cm3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 水酸化ナトリウム
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
28-2940-2-25G-J:4.548173016665E12 + 28-2940-5-500G-J:4.548173016672E12
jan
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 28-2940-9-25KG-J | 04061833398234 |
| 28-2940-2-25G-J | 04061833398210 |
| 28-2940-5-500G-J | 04061833398227 |