Merck
28-2950
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
SAJ first grade, ≥95.0%
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥2,020
25 KG
¥70,900
¥2,020
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥2,020
25 KG
¥70,900
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥2,020
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: ~1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 非焼成プロセスを使用した MOF 強化アルミノケイ酸塩セラミック膜による農薬ろ過とフィトクロム除去。: この研究では、MOF 強化アルミノケイ酸塩セラミック膜の開発に水酸化ナトリウムを利用しています。これらの膜は非焼成プロセスで作られており、農薬のろ過とフィトクロムの除去に有用であることが強調されており、環境管理と農業用途に大きなメリットをもたらします(Zhao L et al., 2024)。
  • 秩序だったメソポーラスカーボン上の共有結合修飾表面アミンの酸性およびアルカリ性難分解性の評価。: この研究では、メソポーラスカーボン上の共有結合修飾表面アミンの酸性およびアルカリ性環境に対する耐性を調べ、アルカリ難分解性をテストするために水酸化ナトリウムを使用しています。この研究は、触媒および材料科学への応用にとって極めて重要です(Kovach NC et al., 2024)。
  • アンモニアモニタリングのためのアンモニア媒介酸化銀(I)の溶解によるプラズモニックコア/シェルナノロッドの形成。: この記事では、プラズモニックコア/シェルナノロッドの合成における水酸化ナトリウムの役割について説明します。このプロセスには、環境モニタリングにおけるアンモニア検出用センサーの開発に不可欠なアンモニア媒介溶解が含まれます(Ghorbanian E et al., 2024)。
  • さまざまな塩基度レベルの溶融 NaOH におけるニッケルの高温腐食と酸化スケールの形成。: 溶融水酸化ナトリウムにおけるニッケルの腐食挙動と酸化スケールの形成を調査します。この研究は、高塩基度環境における材料の劣化を理解するために重要であり、これは腐食性物質を含む工業プロセスに影響を及ぼします(Stoffersen B et al., 2024)。
  • ジオポリマー化によって得られた廃棄コルクベースの複合材料の長期耐久性。: 水酸化ナトリウムで処理され、ジオポリマー化されたコルクベースの複合材料の耐久性に焦点を当てます。この研究は廃棄物管理とリサイクルプロセスにとって重要であり、持続可能な材料の使用に関する洞察を提供します(Poggetto GD et al., 2024)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-2950-8-20KG-J:
28-2950-5-500G-J:
28-2950-9-25KG-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Olof Idevall-Hagren et al.
The EMBO journal, 34(17), 2291-2305 (2015-07-24)
The extended synaptotagmins (E-Syts) are ER proteins that act as Ca(2+)-regulated tethers between the ER and the plasma membrane (PM) and have a putative role in lipid transport between the two membranes. Ca(2+) regulation of their tethering function, as well
Yuki Itakura et al.
PloS one, 10(9), e0136660-e0136660 (2015-09-04)
Rhythmic motor patterns underlying many types of locomotion are thought to be produced by central pattern generators (CPGs). Our knowledge of how CPG networks generate motor patterns in complex nervous systems remains incomplete, despite decades of work in a variety
Joshua S McLane et al.
Biophysical journal, 109(2), 249-264 (2015-07-23)
Mechanical properties of the tumor microenvironment have emerged as key factors in tumor progression. It has been proposed that increased tissue stiffness can transform stromal fibroblasts into carcinoma-associated fibroblasts. However, it is unclear whether the three to five times increase
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced
Johannes Egerer et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(10), 2368-2376 (2015-05-23)
Gerodermia osteodysplastica is a hereditary segmental progeroid disorder affecting skin, connective tissues, and bone that is caused by loss-of-function mutations in GORAB. The golgin, RAB6-interacting (GORAB) protein localizes to the Golgi apparatus and interacts with the small GTPase RAB6. In