スキップする
ABD71
抗FOXC1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Forkhead box protein C1, Forkhead-related protein FKHL7, Forkhead-related transcription factor 3, FREAC-3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXC1(2296)
General description
フォークヘッドボックスタンパク質C1(FOXC1)は、フォークヘッド転写因子ファミリーのメンバーです。これらのタンパク質は、フォークヘッドドメイン(DNA分子に結合する110アミノ酸ドメイン)が特徴的です。FOXC1は眼の発生に関与していることが示唆されており、FOXC1遺伝子の破壊は、Axenfeld-Rieger症候群などの多くの緑内障関連疾患と関係します。
実測値:約75 kDa。Uniprotは分子量約57 kDaと記載しています。一部の細胞ライセート中では、このタンパク質は約65 kDaで観察される可能性があります。(Tamimi, Y., et al. (2006).Hum Mol Genet.15(21): 3229-3240.)。
Immunogen
ヒトFOXC1に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
Application
ウェスタンブロッティング:この抗体は、HeLa、HEK293、THP1、MDA-MB-468細胞ライセートおよびヒト骨髄組織ライセート中のFOXC1を検出しました。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、HeLa細胞中のFOXC1を検出できます。この抗体は核を積極的に染色し、細胞質も多少染色されます。この染色パターンは、独立した研究室でも認められています(Berry, F. B., et al. (2002).J Biol Chem. 277(12);10292-10297)。
抗FOXC1抗体は、FOXC1(別名:フォークヘッドボックスタンパク質C1)、フォークヘッド関連タンパク質FKHL7、FREAC-3を検出するウサギポリクローナル抗体です;WB、ICCにおいて検証済み。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
細胞周期、DNA複製および修復
Biochem/physiol Actions
その他の相同性:ラット(配列相同性71%)
Physical form
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
Preparation Note
2~8℃で受領日から1年間安定です。
Analysis Note
THP1細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.025 µg/mLで使用、THP1細胞ライセート10 µg中のFOXC1を検出できます。洗浄緩衝液ならびに一次および二次抗体希釈緩衝液にTween®試薬は使用していません。
対照
THP細胞ライセート
Other Notes
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ABC937SAB4500922ABE1000
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... FOXC1(2296)
Gene Information
human ... FOXL1(2300)
Gene Information
human ... FOXI1(2299)
Gene Information
human ... FOXM1(2305), MPP2(4355)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
ABD71:
jan