ABE1000
Anti-FOXM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Forkhead box protein M1, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH-11, HNF-3/fork-head homolog 11, M-phase phosphoprotein 2, MPM-2 reactive phosphoprotein 2, Transcription factor Trident, Winged-helix factor fr
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXM1(2305) , MPP2(4355)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FOXM1 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1000:
試験成績書(COA)