Merck
SAB4500922
Sigma-Aldrich
Anti-FOXI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
FREAC-6, Forkhead-related protein FKHL10, Forkhead-related transcription factor 6, HNF-3/fork-head homolog 3, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXI1(2299)
詳細
Anti-FOXI1 Antibody detects endogenous levels of total FOXI1 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FOXI1.
Immunogen Range: 191-240
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olivier Mauduit et al.
Cell reports, 39(2), 110663-110663 (2022-04-14)
Fibroblast growth factor 10 (FGF10) is well established as a mesenchyme-derived growth factor and a critical regulator of fetal organ development in mice and humans. Using a single-cell RNA sequencing (RNA-seq) atlas of salivary gland (SG) and a tamoxifen inducible