スキップする
369079
グアニジン 塩酸塩
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Merck USA index - 14 4562
Quality Level
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
369075G450550940
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
description
Merck USA index - 14 4562
description
Merck USA index - 14, 4562
description
-
description
-
mp
180-185 °C (lit.)
mp
-
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グアニジン 塩酸塩
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
369079-1KG07790788049652
369079-5KG04055977192285