Merck
G4505
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩
Guanidine hydrochloride
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
organic base and chaeotropic agent, ≥99% (titration)
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,880
100 G
¥14,200
500 G
¥40,000
1 KIT
¥49,900
1 KG
¥71,500
2 KG
¥134,000
10 KG
¥633,000
25 KG
お問い合わせ
¥5,880
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,880
100 G
¥14,200
500 G
¥40,000
1 KIT
¥49,900
1 KG
¥71,500
2 KG
¥134,000
10 KG
¥633,000
25 KG
お問い合わせ
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
¥5,880
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
テクニック
RNA extraction: suitable
不純物
≤0.3% water (Karl Fischer)
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
Absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸グアニジンは、タンパク質と核酸の精製に幅広く使用される強力なタンパク質変性剤です。汎用性が高いことでよく知られ、タンパク質を分解して細胞構造を破壊しながらRNA酵素を不活性化することで、全RNA抽出実験において極めて重要な役割を果たします。変性以外では、塩酸グアニジンはタンパク質の復元にも有用で、タンパク質の活性状態を効果的に回復させます。また、シーケンシングや分子量測定に幅広く使用され、電気泳動の可溶化剤としても作用します。このように塩酸グアニジンは、生化学的研究の極めて重要なツールとなっており、タンパク質と核酸の精製、変性、および復元に欠かせない機能をさまざまな研究用途にわたって提供しています。
アプリケーション
塩酸グアニジン(GdnHCl)は、下記の用途で使用されています:
  • 血漿中のアミロイドß(Aß)アイソフォームの絶対量測定[1]
  • タンパク質のカルボニル化アッセイ[2]
  • グリコサミノグリカン(GAG)の定量[3]
  • 牛乳アレルゲンの変性[4]
  • コクサッキーウイルスB3(CVB3)の抗ウイルススクリーニング検査の対照として[5]
  • RNA単離での核タンパク質の分離およびRNアーゼの阻害
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
生物化学的/生理学的作用
塩酸グアニジン(GdnHCl)は、吸湿性の低分子です。[6][7]GdnHClは酵素の強力な変性剤であり、これで処理すると酵素の立体構造が変化し、酵素活性は完全に失われます。[8]GdnHClは、熱ショックタンパク質104(Hsp104)アデノシントリホスファターゼ(ATPase)の活性のin vivoでの阻害に関与しています。[7]GdnHClは、Haliotis diversicolorのアルカリホスファターゼ(ALPase)の変性に関与しています。GdnHClでの処理により、パパインやアミノアシラーゼのような酵素の不活性化に至ります。[8]高濃度のGdnHClは、単純ヘルペスウイルス1(HSV-1)などのウイルスの不活性化に有効です。[9]
特徴および利点
  • 生化学および細胞生物学の研究に適している
  • RNA抽出に最適
  • 研究用途に適した高純度製品
包装
G4505-1KT:
各キットには100gのサンプルが3個入っており、各サンプルは別の生産ロットから取っています。
注意
保存中に凝集することがあります。製品の品質に影響はないと考えられ、フリーフローイングおよび塊の多いグアニジン塩酸塩から調製した溶液はいずれも同質であると考えられます。フリーフローイング物質に関しては、弊社のRedi-Dri フリーフローイング製品番号RDD001を参照してください。
調製ノート
8 Mの水溶液を調製するためには、35℃でおよそ30分間溶液を加熱する必要があります。
グアニジン塩酸塩の室温における水への最大溶解度はおよそ6 Mです。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4505-PM:
G4505-100G-KC:
G4505-BULK-PC:
G4505-50KG:
G4505-H:
G4505-25KG:4548173197722
G4505-100G:4548173197685
G4505-VAR:
G4505-2KG:4548173197739
G4505-6X500G:4548173197753
G4505-1KT:
G4505-25G:4548173197715
G4505-BULK:
G4505-1KG:4548173197708
G4505-10KG:4548173197692
G4505-500G:4548173197746
G4505-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Melissa A Hausburg et al.
Clinical and experimental rheumatology, 36(5), 891-895 (2018-10-03)
Traumatic joint injury induces chondrocyte dysfunction and progressive breakdown of articular cartilage, leading to post-traumatic osteoarthritis (PTOA). In this condition, dysfunctional fibroblast-like chondrocytes (FLCs) no longer express proteins required for cartilage maintenance, such as SOX9 and collagen-type II (COL2). Interleukin-6
T Gebre-Mariam et al.
Journal of ethnopharmacology, 104(1-2), 182-187 (2005-10-20)
Acokanthera schimperi (Apocynaceae), Euclea schimperi (Ebenaceae), Inula confertiflora (Asteraceae), Melilotus elegans (Leguminosae), and Plumbago zeylanica (Plumbaginaceae), are some of the medicinal plants used in Ethiopia for treatment of various skin disorders. In this study, the antiviral activities of the 80%
Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision
Malekinejad H, et al.
Toxin Reviews, 34, 101-108 (2015)
Vitaliy Ovod et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 13(8), 841-849 (2017-07-25)
Cerebrospinal fluid analysis and other measurements of amyloidosis, such as amyloid-binding positron emission tomography studies, are limited by cost and availability. There is a need for a more practical amyloid β (Aβ) biomarker for central nervous system amyloid deposition. We
Christa Meingast et al.
Biotechnology progress, 36(2), e2931-e2931 (2019-10-18)
Arginine synergistically inactivates enveloped viruses at a pH or temperature that does little harm to proteins, making it a desired process for therapeutic protein manufacturing. However, the mechanisms and optimal conditions for inactivation are not fully understood, and therefore, arginine
資料
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー