スキップする
V800296
石油エーテル
LR, bp 40-60 °C
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Grade:
LR
Bp:
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
Vapor pressure:
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
製品V800296は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
LR
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
product line
Vetec
form
liquid
autoignition temp.
475 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
density
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 石油エーテル
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)